Learn More
Contec™ Anticon 100™ Heavyweight-Wischtücher für Reinräume
Mit einzigartiger Textiltechnologie, hervorragender Leistung und schneller Sorption. Contec™ Anticon 100™ Heavyweight Cleanroom Wipes sind strapazierfähige Wischtücher für allgemeine Wischanwendungen in kritischen Umgebungen, für Anwendungen der ISO-Klasse 5 und 6.
Marke: Contec™ 492222-813
444.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Doppel-Strick-Interlock mit 100 % Endlosfaser-Polyester
- Im Reinraum gewaschen, um Partikel und Fasern an Schnittkanten zu minimieren
- Doppel-Strick-Interlock mit 100 % Endlosfaser-Polyester
Compliance
Gemäß den IEST-Industriestandards auf gleichbleibende Chargenreinheit geprüft.
Spezifikation
Anticon™ 100 Wischtücher der Heavyweight Serie | |
23 cm | |
23 cm | |
ISO Klasse 5 und 6 | |
Schwerlasttücher für allgemeine Wischanwendungen in kritischen Umgebungen, für Anwendungen der ISO-Klassen 5 und 6 (Klasse 100 und 1000) |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | |
2 Beutel x 75 Wischtücher |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1079948-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 16/04/2025 | 492222-813 |
1077766-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 03/04/2025 | 492222-813 |
1079950-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 27/03/2025 | 492222-813 |
1077765-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 21/09/2024 | 492222-813 |
1077767-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 21/09/2024 | 492222-813 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02