Learn More
Ebro Electronic™ EBI 40 Datenlogger Serie
Mehrkanal-Datenlogger
Marke: Ebro Electronic™ 1340-6400A
Beschreibung
Multi Channel Data logger to measure the temperature with thermocouple probes of type K or T.Temperature data logger with 2 point factory calibration certificate.
Mehrkanal-Datenlogger zur Messung der Temperatur mit Thermoelementfühlern vom Typ K oder T. Temperatur-Datenlogger mit 2-Punkt-Werkskalibrierzertifikat.
Spezifikation
Datenlogger, EBI 40 TC-01 Mehrkanal Temperatur | |
240.000 Messwerte | |
None | |
6 | |
IP30 | |
Thermoelement Typ K/SMP | |
± 0,5 °C | |
-200°bis +1200 °C | |
140 mm | |
USB oder Akku |
TFT | |
Kalibriert | |
Nutzungsdauer | |
Kalibrierungszertifikat | |
EBI 40 TC-01 | |
Backstationen, Backöfen, Speiseöfen, Produktentwicklung, Prozessüberwachung | |
0,1 °C | |
140 x 118 x 35 mm | |
400 g |