Learn More
Ebro Electronic™ EBI 40 Datenlogger Serie
Mehrkanal-Datenlogger
Marke:  Ebro Electronic™ 1340-6401A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11743559
  • 2340.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Multi Channel Data logger to measure the temperature with thermocouple probes of type K or T.Temperature data logger with 2 point factory calibration certificate.
Mehrkanal-Datenlogger zur Messung der Temperatur mit Thermoelementfühlern vom Typ K oder T. Temperatur-Datenlogger mit 2-Punkt-Werkskalibrierzertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Datalogger
20.000/Kanal
None
12
IP40
Thermoelement Typ K, SMP-Anschlüsse
0,1 °C
140 x 118 x 35 mm
TFT
Kalibriert
Winlog.pro™
Werkskalibrierschein
EBI 40 TC-02
±0,5 °C (25 °C ohne Sonde)
-200°bis +1200 °C
ca. 400 g
Name des Produkts
Ebro Electronic™ EBI 40 Datenlogger Serie > EBI 40 TC-02