Learn More
Axygen™ Axygen™ Freistehende 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Mit O-Ring aus Material, das beständig gegen viele häufig verwendete Laborchemikalien ist
Marke: Axygen™ SCT-150-SS-R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand.
- Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
- Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
- Vorsterilisierte Röhrchen mit Kappe haben lose, mit O-Ringen angebrachte Verschlüsse.
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
- Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free | |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
O-ring | |
No | |
Conical |
Red | |
1.5 mL | |
Non-looped | |
Non-sterile | |
Screw Cap | |
20,000 x g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Freistehende 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss > Color: Red; Nonsterile
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur