Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Contec™ CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs consists of a knitted polyester fabric that is thermally bonded to a flex-tip polypropylene handle.
Marke: Contec™ SP-11
67.58 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Der Polyesterkopf bietet eine verbesserte Saugfähigkeit, Partikelaufnahme und -entfernung
- Der Polyesterkopf macht den Tupfer mit den meisten gängigen Lösungsmitteln, wie z. B. Alkoholen und Keton, kompatibel
Specifications
Not Autoclavable | |
2.3 mm | |
0.39 in. | |
9.8 mm | |
Unsteril | |
3.9 mm | |
Swab | |
Rounded |
0.1 in. | |
2.5 mm | |
2.7 in. | |
69.3 mm | |
0.15 in. | |
PP (Polypropylen) | |
Polyester |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
10Minuten
23Sekunden
48Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.