Learn More
Fisherbrand™ Konische Zentrifugen- und Probenröhrchen, schwarz, hohes Aufnahmevermögen
GREENER_CHOICE
Für lichtempfindliche Proben in vollkommen schwarz lieferbar. Fisherbrand™ Konische Zentrifugen- und Probenröhrchen werden mit angebrachten, flachen Verschlüssen geliefert und lassen sich so einfach mit einer Hand benutzen. Sie sind autoklavierbar und für den Einmalgebrauch vorgesehen.
279.00 € - 355.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Certified DNase, RNase, and Pyrogen Free
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussfarbe Schwarz
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15396548
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS4428
15 ml
279.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15306558
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS4429
50 ml
355.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Als nicht-pyrogenisch und DNase-/RNase-frei zertifiziert
  • Chargenübergreifende Rückverfolgbarkeit mit einfach zu öffnender Verpackung
  • Beschriftungsbereich und flache Deckel aus Polyethylen für eine einfache Kennzeichnung
  • Angebrachte, flache Kappen
Spezifikation
Spezifikation
Certified DNase, RNase, and Pyrogen Free
Schwarz
Ja
Attached Flat Caps
Autoklavierbar
Konisch
Ja
Ja
Polyethylen
Schwarz
Polypropylen
Steril
Zylindrisch
Schraube
Ja
Zentrifugenröhrchen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Konische Zentrifugen- und Probenröhrchen, schwarz, hohes Aufnahmevermögen