Learn More
Eppendorf™ Concentrator plus
Eppendorf Concentrator plus wurde entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die komfortabel auf Ihren Labortisch passt.
4992.89 € - 10321.12 €
Produktcode | Marke | Pumpentyp | Enthält | Elektrische Anforderungen | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Pumpentyp | Enthält | Elektrische Anforderungen | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11692929
|
Eppendorf™
5305000703 |
Integrierte Membran-Vakuumpumpe | Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) | Konzentrator Plus |
10321.12 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10433995
|
Eppendorf™
5305000100 |
Ohne Pumpe | Mit Rotor F-45-48-11 | 230 V/50-60 Hz (EU) | Basiskonzentrator Plus |
4992.89 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11672929
|
Eppendorf™
5305000304 |
Integrierte Membran-Vakuumpumpe | Mit Rotor F-45-48-11 | 230 V/50-60 Hz (EU) | Concentrator Plus Komplettsystem |
9347.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11338600
|
Eppendorf™
5305000509 |
Integrierte Membran-Vakuumpumpe | Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) | Concentrator Plus mit Membran-Vakuumpumpe |
8670.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
In 3 Systemkonfigurationen erhältlichÄußerst leiser Betrieb: <50 dB(A)Dank der chemikalienbeständigen, wartungsfreien PTFE-Membranpumpe ist kein Pumpenölwechsel erforderlich.Kompakte Gerätegröße spart wertvolle Arbeitsfläche15 verschiedene Rotoroptionen bieten Anschlussmöglichkeiten für Gefäße von 0,2 mL bis 50 mL, Mikrotestplatten und PCR-PlattenMotorloser Induktionsantrieb und chemikalienbeständige Edelstahlkammer für störungsfreien BetriebKann für die Verwendung bei Dämpfen mit den meisten handelsüblichen Kühlfallen verbunden werdenBeschichteter Deckel mit hoher ChemikalienbeständigkeitSpezifikation
Konzentratoren | |
230 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Concentrator plus