missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Concentrator plus

Eppendorf Concentrator plus wurde entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die komfortabel auf Ihren Labortisch passt.

Marke:  Eppendorf™ 5305000703

10280.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11692929

  • 10321.12 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Wird in 3 Systemkonfigurationen geliefert
  • Extrem leiser Betrieb <50 dB(A)
  • Chemikalienbeständige, wartungsfreie PTFE-Membranpumpe ohne Pumpenölwechsel
  • Kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Unterschiedliche Rotoroptionen zur Aufnahme von Röhrchen mit 0,2 ml bis 50 ml, Mikrotiterplatten und PCR-Platten
  • Motorloser Induktionsantrieb und chemikalienbeständige Edelstahlkammer für störungsfreien Betrieb
  • Kann mit den meisten handelsüblichen Kühlfallen zur Verwendung mit Dämpfen verbunden werden
  • Beschichteter Deckel mit hoher chemischer Beständigkeit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation

    Spezifikation

    Ohne Rotor
    Konzentratoren
    Konzentrator Plus
    350 W
    Integrierte Membran-Vakuumpumpe
    230 V
    230 V/50-60 Hz (EU)
    58 x 33 x 29 cm (12,6 x 20,9 x 11,7 in.)
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Sonderangebote

    Sonderangebote

    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts
    Eppendorf™ Concentrator plus > Konzentrator Plus

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt