Beschreibung
Wählen Sie einen Handschuh mit Komfort und guter Tastempfindlichkeit. Fisherbrand™ Komforthandschuhe aus Nitril sind puder- und latexfrei mit Rollpassung und texturierten Fingerspitzen.
- Puder- und latexfrei
- Außergewöhnlich gute Passform, ausgezeichnete Haptik und Lebensdauer
- Beidhändig mit texturierter Fingerfläche und Rollbündchen
- Nicht steril
- Länge: 24 cm (9.5 Zoll)
- Dicke: 3 mil (Handfläche)
- Farbe: Blauviolett
Bestellinformation
Packungsinhalt: 200 Handschuhe pro Box; 10 Boxen pro Karton.
Zertifizierungen
ISO 9001-zertifiziertes QMS; 510K-Zulassung für die medizinische Nutzung
Compliance
Gemäß FDA 510(k) für medizinische Zwecke zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978, ISO-9001-zertifiziertes QMS; 510(k)-Zulassung für die medizinische Nutzung in den USA |
AQL | 1,5 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Finger Thickness (English) | 3,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,09 mm |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Palm Thickness (English) | 2,8 mil |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand Nitrile Disposable Gloves
DateigrößeVersion: 583.9 kB
Fisherbrand Comfort Nitrile Gloves
DateigrößeVersion: 245.6 kB
Fisherbrand Comfort Nitrile Gloves
DateigrößeVersion: 439.7 kB
Flyer: Disposable gloves
DateigrößeVersion: 562.4 kB
Flyer: Einweghandschuhe
DateigrößeVersion: 587.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Komfort-Untersuchungshandschuhe aus Nitril >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur