Learn More
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitrile Disposable Gloves Artikelnummer.: 17919980
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitrile Disposable Gloves
Artikelnummer. 17919980
X-Large
Click to view available options
Größe:
XS
S
Medium
Large
X-Large
Artikelnummer. 17919980
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These Indigo Nitrile Gloves are ideal for your routine laboratory work and are crafted with textured fingertips to ensure a firm grip.
  • Non-sterile, non-powdered gloves offer high protection for a wide range of applications and general use
  • Textured fingertips provide good grip
  • Type B protective glove will help you to work safely with good ergonomic protection
  • PPE Category III
  • Ambidextrous
  • Textured fingertips for secure handling
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Chlorinated No
Accelerator Free Nein
Anwendungen Laboratory, Industriell
AQL 1.5
Farbe Indigo
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3,5 bis 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,09 bis 0,16 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,4 bis 3,5 in.
Palm Thickness (Metric) 0,06 bis 0,09 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe X-Large
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 2,4 bis 3,5 in.
Dicke (metrisch) 0,06 bis 0,09 mm
FDA 510 (k) Yes
Art der Handschuhstulpe Beaded
Länge (angloamerikanisch) 9,4 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitrile Disposable Gloves >