Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
19.60 € - 27.80 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit |
---|---|
Typ | Kamm |
Menge | Je 1 x |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11877583
|
Fisherbrand™
VS10-10-1 |
10 | 40 μl |
19.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11807593
|
Fisherbrand™
VS10-1-1 |
1 Vorbereitungen, 1 Marker | 650 μl |
20.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11857593
|
Fisherbrand™
VS10-12-1 |
12 | 35 μl |
27.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11807603
|
Fisherbrand™
VS10-16MC-1 |
16 | 25 μl |
27.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11857603
|
Fisherbrand™
VS10-20-1 |
20 | 20 μl |
19.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11807613
|
Fisherbrand™
VS10-5-1 |
5 | 100 μl |
19.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11857613
|
Fisherbrand™
VS10-8MC-1 |
8 | 60 μl |
20.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11807623
|
Fisherbrand™
VS10-9-1 |
9 | 50 μl |
19.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
- Standardmäßig geliefert
- Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit | |
Kamm | |
Je 1 x | |
1 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern