Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
5
8
9
Volumen (metrisch) Well:
20 μl
25 μl
35 μl
40 μl
50 μl
60 μl
100 μl
650 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 12 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Volumen (metrisch) Well | 35 μl |