Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Artikelnummer. 11857613 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
5
8
9
Volumen (metrisch) Well:
20 μl
25 μl
35 μl
40 μl
50 μl
60 μl
100 μl
650 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11857613
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
  • Standardmäßig geliefert
  • Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure
Zur Verwendung mit (Geräte) OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 8
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1 mm
Volumen (metrisch) Well 60 μl