Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke:  Fisherbrand™ VS10-16MC-1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11807603
  • 27.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
  • Standardmäßig geliefert
  • Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure
Kamm
Je 1 x
25 μl
OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit
16
1 mm
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern > Anzahl Wells/Dicke: 16/1 mm