Learn More
Masterflex™ Masterflex L/S Variable-Speed Modular Drive, 20 to
Bietet einen großen Durchflussbereich und einfache Bedienelemente. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Modulare Antriebe mit variabler Geschwindigkeit nehmen alle L/S Pumpenköpfe für zusätzliche Vielseitigkeit auf.
Marke: Masterflex™ 07559-05
1526.57 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Diese Antriebe mit variabler Drehzahl bieten einen größeren Drehzahlbereich und eine Drehzahlregelung von ±2 % und stellen somit ein perfektes Upgrade von einem Antrieb mit fester Drehzahl dar
- Separater Motor und Regler werden über ein 6 Fuß (1.9 m) Kabel angeschlossen
- Drehzahlregelung mit einfacher Drehung und Ein-/Aus-Schalter mit grüner Betriebsanzeige
- Die Drehzahleinstellung wird beim Ein- und Ausschalten der Pumpe beibehalten
- Der Wendemotor mit 1/10 PS verfügt über einen weichen Start- und hinteren EMF für eine Drehzahlregelung um ±2 %
- Das Gehäuse aus lackiertem Stahl ist gemäß IP33 vor senkrecht herabfallendem Wasser geschützt
- 115VAC-Modelle sind ETL und cETL gelistet
- 230VAC-Modelle sind CE-zertifiziert und entsprechen den EU-Normen
Spezifikation
1.2 bis 3400 ml/min | |
IP 33 | |
Reversibel | |
204 mm (Steuerung), 198 mm (Motor) | |
± 2% | |
6 bis 600 U/min |
50 Hz | |
Masterflex L/S Modularantrieb mit variabler Drehzahl | |
Regler: 87 mm; Motor: 115 mm | |
Regler: 164 mm; Motor: 97 mm | |
Modularantrieb mit variabler Drehzahl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
9Stunden
14Minuten
35Sekunden
52