Learn More
Epredia™ Ölschmierung für Cryostat 100 ml Epredia™ Microm
Marke:  Epredia™ 350110
92.53 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12667856
  • 97.40 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Name des Produkts
Epredia™ Ölschmierung für Cryostat 100 ml Epredia™ Microm >