Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Makro-Pipettenspitzen für Ovation 5 ml-Pipettierer
Zur Verwendung mit Ovation 5 ml Makro-Pipetten
Marke: VistaLab™ Technologies 4058-5102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 5 und 10 ml-Makrospitzen, verpackt in Karton, VistaClear Box, Großpackung und einzeln
- Karton: 35 oder 100 Spitzen einem Karton, VistaClear Box: 35 oder 50 Spitzen in einer durchsichtigen Kunststoffbox, Großpackung: 100 oder 250 Spitzen in einem Kunststoffbeutel, VistaTip: 50 einzeln verpackte Spitzen
- Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
5 ml | |
Steril | |
Blau | |
MLA™ | |
4,25 in. | |
MLA/Ovation Pipettes | |
Gerade | |
60 Spitzen/Karton | |
Single-use | |
Ja | |
0.1 mL |
Ungefiltert | |
klar | |
Autoclavable | |
6 in. | |
E-Strahl | |
Bulk | |
VistaClear Schachtel: Kunststoff-Schachtel | |
Pipette Tips | |
MLA Makro-Pipette, Ovation Makro-Pipette | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Ovation™ Makro-Pipettenspitzen für Ovation 5 ml-Pipettierer > Volumen: 5 ml; Verpackung: VistaClear Box: Kunststoffbox, 60 Spitzen; Sterilität: Steril; gefiltert: Nein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur