Learn More
Electrothermal™ CMU Serie geregelte Heizhauben
Artikelnummer. p-7083406
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
Abmessungen (L x B x H):
175 x 175 x 150 mm
220 x 220 x 170 mm
Wirkleistung:
100 W
330w
380 W
Versandgewicht (metrisch):
0.75 kg
1.5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15531620
Marke: Electrothermal™ 0301223
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird in der Chemie zur Erwärmung von Flüssigkeiten in Rundkolben verwendet. Electrothermal™ CMU Serie geregelte Heizhaube enthält eine geerdete Edelstahlabschirmung zur Abdeckung des Heizelements und ist doppelt abgesichert für zusätzliche Sicherheit.
  • Das „Abbrand“-Verfahren am Ende des Fertigungsprozesses ermöglicht die sofortige Verwendung.
  • Mit geerdeter Abschirmung und doppelter Sicherung
  • Automatische Abschaltung zum Schutz des Benutzers vor elektrischen Schlägen.
  • Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 5000 ml
  • Hält Temperaturen bis zu 450 °C stand
  • Integrierter Energieregulator
  • Mit Anzeigeleuchten für Strom- und Heizbetrieb
  • Auswechselbare isolierte Heizelemente
  • Leicht zu reinigendes Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
  • “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
  • Rutschfeste Füße und Stützstangenhalterung
  • Stützstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Abmessungen (L x B x H) 175 x 175 x 150 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Länge (metrisch) 175 mm
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 100 W
Material Pulverbeschichtetes Aluminium
Wirkleistung 100 W
Versandgewicht (metrisch) 0.75 kg
Breite (metrisch) 175 m
Temperatur (metrisch) 450 °C
Frequenz 50/60 Hz