Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Marke:  Thermo Scientific™ 94410063
59.36 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15952011
  • 88.65 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 12.5 Ext, ohne Filter, steril, Gestell
Ungefiltert
Nicht autoklavierbar
4,1 cm
Extra lang
Rosa
ClipTip™
12,5 μl
Steril
1,61 in.
Racks
10 x 96 Spitzen/Rack
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Steril & PCR-fähig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen > 0.5 to 12.5 μL, Sterile, Rack, Extended Length
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.