missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clenpenterol-(dimethyl-d6, propyl-d5)-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten

Spezifikation
Spezifikation
CAS | 1325559-11-2 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 mg geliefert |
Summenformel | C13D11H9Cl2N2O · HCl |
MDL-Nummer | MFCD19704812 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | BETA-AGONISTEN UND ANTAGONISTEN |
Physikalische Form | Kristallin |
Molekulargewicht (g/mol) | 338.75 |
Güte | Analysenstandard |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Clenpenterol-(dimethyl-d6, propyl-d5)-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur