Learn More
Diversey™ ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
Reinigt und desinfiziert in sterilen Umgebungen.Das Diversey ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel ist ein aktives amphoteres Desinfektionsmittel mit einem breiten Wirkungsspektrum.Dieses mikrobiozide Desinfektionsmittel kann mit einem Mopp oder Tuch aufgetragen werden.
233.00 € - 332.00 €
Produkte 4
Produktcode Marke Sterilität Modell Volumen (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Modell Volumen (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15393592
Unterlagen ansehen
Diversey™
7513387
Steril SC VH25 50 ml 50 Pk. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15181957
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Diversey™
7516051
Steril RTU VH25S 5 l 4/Karton
275.00 €
4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15343602
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Diversey™
7516427
Steril SS VH25S 900 ml 6 x 900 mL
316.00 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15300328
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Diversey™
7513381
Unsteril VH25. 20 l Je 1
332.00 €
20 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Desinfektionsmittel für harte Oberflächen auf Amphoter-Basis
  • Analysenzertifikate, Sterilität und Bestrahlung sind im Lieferumfang enthalten, falls zutreffend
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diversey™ ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel