Learn More
Diversey™ ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
Reinigt und desinfiziert in sterilen Umgebungen.Das Diversey ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel ist ein aktives amphoteres Desinfektionsmittel mit einem breiten Wirkungsspektrum.Dieses mikrobiozide Desinfektionsmittel kann mit einem Mopp oder Tuch aufgetragen werden.
Marke:  Diversey™ 7513381
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15300328
  • 332.00 € / 20 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Desinfektionsmittel für harte Oberflächen auf Amphoter-Basis
  • Analysenzertifikate, Sterilität und Bestrahlung sind im Lieferumfang enthalten, falls zutreffend
Spezifikation
Spezifikation
∼7
Ungefiltert
Je 1
Unsteril
VH25.
20 l
Name des Produkts
Diversey™ ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel > Nicht steril; 20 l