Learn More
Diversey™ ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel
Reinigt und desinfiziert in sterilen Umgebungen.Das Diversey ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel ist ein aktives amphoteres Desinfektionsmittel mit einem breiten Wirkungsspektrum.Dieses mikrobiozide Desinfektionsmittel kann mit einem Mopp oder Tuch aufgetragen werden.
Marke: Diversey™ 7516427
Beschreibung
- Desinfektionsmittel für harte Oberflächen auf Amphoter-Basis
- Analysenzertifikate, Sterilität und Bestrahlung sind im Lieferumfang enthalten, falls zutreffend
Spezifikation
∼7 | |
Ungefiltert | |
6 x 900 mL |
Steril | |
SS VH25S | |
900 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
FMP241759493 | Analysenzertifikat | 03/04/2025 | 7516427 |
FMP2421160745 | Analysenzertifikat | 03/04/2025 | 7516427 |
FMP2410059996 | Analysenzertifikat | 03/04/2025 | 7516427 |
FMP2410059996 | Analysenzertifikat | 30/09/2024 | 7516427 |
FMP2311856879 | Analysenzertifikat | 15/09/2023 | 7516427 |