Learn More
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für nicht poröse harte Oberflächen und Handschuhe
Marke:  Diversey™ 101105067
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17693095
  • 104.00 € / 6 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
ClearKlens IPA ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für den Biowissenschaftsbereich. Es wird als Allzweck-Mittelschicht- und Enddesinfektionsmittel verwendet. ClearKlens IPA basiert auf 70 % Isopropylalkohol. ClearKlens IPA ist als 500 ml-Sprühnebel und als 1 l-Flasche oder 5 l-Kanister erhältlich.
Wesentliche Merkmale
  • ClearKlens IPA ist ein schnell wirkendes Desinfektionsspray für den Einsatz in Mittelschicht- und Enddesinfektionsanwendungen.
  • Es hat ein breites Wirkungsspektrum gegen die meisten vegetativen Formen von Mikroorganismen.
  • ClearKlens IPA ist sicher für die Verwendung auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, und verdunstet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen. Es eignet sich für die Desinfektion von alkoholsicheren Flächen, Maschinen und Bauteilen (Förderbänder, Füller, Flascheninspektoren, wasserempfindliche Bauteile usw.)
  • BPR-zugelassene Packung und Formulierung
Vorteile
  • Gefiltert bei 0,2 μm
  • Gebrauchsfertig
  • Wirksame Breitspektrumwirkung
  • Nicht schäumend
  • Geeignet für den Einsatz in feuchtigkeitsempfindlichen Bereichen
  • Verdunstet leicht und hinterlässt keine Rückstände
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächendesinfektionsmittel
Unsteril
Sprühflasche
12/Karton
6 bis 9
70 % IPA/30 % deionisiertes Wasser
Nur für AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL
500 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerMUL512954 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/11/2024 Catalog Number101105067
Chargennummer517053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number101105067
Chargennummer512954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number101105067
Chargennummer507427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number101105067
ChargennummerMUL494449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2023 Catalog Number101105067
Name des Produkts
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Desinfektionsmittel > 12 x 500 ml; für AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL