Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Dx Magnetic Heads
The Thermo Scientific KingFisher Apex Dx Purification Instrument allows for extraction of nucleic acids from human specimens with a small, compact footprint making it ideal for use in diagnostic and development workflows.
Marke:  Thermo Scientific™ B24079940
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17846588
  • 7010.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
KingFisher Apex Dx Magnetic Heads are for use with the KingFisher Apex Dx Purification Instrument. The instrument accommodates two interchangeable magnetic heads (it comes with one included). The interchangeable heads and heating blocks provide flexibility in the extraction of nucleic acids, proteins, and cells with a small, compact footprint, making the instrument ideal for use in diagnostic and development workflows.
With its intuitive software, automation capabilities, and revolutionary magnetic particle separation technology, the KingFisher Apex Dx Purification Instrument provides high quality, exceptional reliability, and outstanding run-to-run reproducibility for clinicians and assay developers seeking an IVD sample preparation solution for their diagnostic workflow.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nucleic Acid Extraction and Cell Separation Instrument
24 Deep-well Plate
Reusable
Viral Samples
KingFisher™ Apex Dx 24 Combi Head
1 head
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer294024010085 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberB24079940
Chargennummer294024060112 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog NumberB24079940
Chargennummer294024030103 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberB24079940
Chargennummer294024030105 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberB24079940
Chargennummer294024030102 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberB24079940
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Dx Magnetic Heads > 24 Combi Head
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen