Learn More
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7224786
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
1 l
5 l
Beschreibung:
Nur für AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL
Packungsgröße:
10 Liter
12 Liter
6 Liter
Artikelnummer. 17693095
Marke: Diversey™ 101105067
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für nicht poröse harte Oberflächen und Handschuhe
ClearKlens IPA ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für den Biowissenschaftsbereich. Es wird als Allzweck-Mittelschicht- und Enddesinfektionsmittel verwendet. ClearKlens IPA basiert auf 70 % Isopropylalkohol. ClearKlens IPA ist als 500 ml-Sprühnebel und als 1 l-Flasche oder 5 l-Kanister erhältlich.
Wesentliche Merkmale
  • ClearKlens IPA ist ein schnell wirkendes Desinfektionsspray für den Einsatz in Mittelschicht- und Enddesinfektionsanwendungen.
  • Es hat ein breites Wirkungsspektrum gegen die meisten vegetativen Formen von Mikroorganismen.
  • ClearKlens IPA ist sicher für die Verwendung auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, und verdunstet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen. Es eignet sich für die Desinfektion von alkoholsicheren Flächen, Maschinen und Bauteilen (Förderbänder, Füller, Flascheninspektoren, wasserempfindliche Bauteile usw.)
  • BPR-zugelassene Packung und Formulierung
Vorteile
  • Gefiltert bei 0,2 μm
  • Gebrauchsfertig
  • Wirksame Breitspektrumwirkung
  • Nicht schäumend
  • Geeignet für den Einsatz in feuchtigkeitsempfindlichen Bereichen
  • Verdunstet leicht und hinterlässt keine Rückstände
Spezifikation
Produkttyp Oberflächendesinfektionsmittel
pH 6 bis 9
Sterilität Unsteril
Material 70 % IPA/30 % deionisiertes Wasser
Behältertyp Sprühflasche
Beschreibung Nur für AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL
Menge 12/Karton
Volumen (metrisch) 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ClearKlens IPA VH1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol