Learn More
Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1
Die Röhrchenform gewährleistet hervorragende Transparenz und Maßgenauigkeit zwischen den einzelnen Fläschchen. Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1 werden aus neutralem Typ 1-Glas hergestellt.
78.45 € - 168.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen |
Flaschenhalstyp | Schraube |
Modell | Röhrenförmig |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
14823582
|
Fisherbrand™
102040 |
10 ml |
112.00 €
154 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
14833582
|
Fisherbrand™
102060 |
20 mL |
96.45 €
130 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
14843582
|
Fisherbrand™
102080 |
25 ml |
78.45 €
99 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
14813582
|
Fisherbrand™
102020 |
5 ml |
163.00 €
320 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
14803582
|
Fisherbrand™
102000 |
3 ml |
168.00 €
320 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Gefriertrocknungsstopfen weisen eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf
- Der speziell entwickelte Bodenradius erhöht die Festigkeit bei Gefriertrocknungsanwendungen
- Zwei Kappenkonfigurationen erhältlich: Kappe aus PP und Gefriertrocknungsstopfen mit Einlage aus Urea-EPE
Spezifikation
Durchsichtig | |
Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen | |
Röhrenförmig | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Schraube | |
Diagnostisches Fläschchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1