Learn More
Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
Packungsgröße:
130 Stück
154 Stück
320 Stück
99 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 25 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen |
| Flaschenhalstyp | Schraube |
| Modell | Röhrenförmig |
| Gewindetyp | Schraube |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Höhe (metrisch) | 63 mm |
| Mehr anzeigen |