Learn More
Fisherbrand™ Diagnostikfläschchen, transparent
Die Röhrenform gewährleistet hervorragende Transparenz und Maßgenauigkeit zwischen den einzelnen Fläschchen. Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1 werden aus neutralem Typ 1-Glas hergestellt.
Marke: Fisherbrand™
133.26 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.97550kg
Beschreibung
- Gefriertrocknungsstopfen weisen eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf
- Der speziell entwickelte Bodenradius erhöht die Festigkeit bei Gefriertrocknungsanwendungen
- Zwei Kappenkonfigurationen erhältlich: Kappe aus PP und Gefriertrocknungsstopfen mit Einlage aus Urea-EPE
Spezifikation
Transparent | |
Borosilikatglas | |
Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen | |
Röhrenförmig | |
Autoklavierbar | |
320/Pckg. |
14 mm | |
5 ml | |
Schraube | |
Schraube | |
41 mm | |
Diagnostisches Fläschchen |