Learn More
Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1
Artikelnummer. 14833582 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
Packungsgröße:
130 Stück
154 Stück
320 Stück
99 Stück
Artikelnummer. 14833582
Marke: Fisherbrand™ 102060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Röhrchenform gewährleistet hervorragende Transparenz und Maßgenauigkeit zwischen den einzelnen Fläschchen. Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1 werden aus neutralem Typ 1-Glas hergestellt.
  • Gefriertrocknungsstopfen weisen eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf
  • Der speziell entwickelte Bodenradius erhöht die Festigkeit bei Gefriertrocknungsanwendungen
  • Zwei Kappenkonfigurationen erhältlich: Kappe aus PP und Gefriertrocknungsstopfen mit Einlage aus Urea-EPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 20 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen
Flaschenhalstyp Schraube
Modell Röhrenförmig
Gewindetyp Schraube
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 63 mm
Menge 130/Packung
Typ Diagnostisches Fläschchen