Learn More
BCR™ Cleanroom Face Masks
Berkshire-Masken wurden entwickelt, um Ihren Reinraum oder Ihre kontrollierte Umgebung vor menschlicher Kontamination zu schützen.
Marke: BCR™ BM210ELK50B
615.34 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die extrabreite Masken reduziert Bereiche von exponierter Haut und bietet eine bessere Abdeckung für größere Gesichter
- Filtermedium: Meltblown Polypropylen bietet eine hervorragende Effizienz bei der Partikel- und Bakterienfiltration
- Ultraschall-Schweißverbindungen reduzieren Kontamination und Ausgasung
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Ohrschlaufen | |
Large | |
210 x 90 mm | |
Class 10-100,000 (ISO 4-8) | |
BM210 |
Hellblau | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
ASTM F2299, ASTM F2101 | |
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing | |
Massenverpackt |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
210325-1 | Konformitätserklärung | 08/04/2024 | BM210ELK50B |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02