Learn More
Emma Safety Footwear Mack M Sicherheitsschuhe
Ein hervorragender Schuh zum Verzinken und Schweißen von Metall. Eine geschlossene Frontklappe schützt vor Streufunken und heißen Metallsplittern und bietet verbesserten Schutz für den Mittelfuß. Mit Polyurethan-Schutz der äußeren Zehenspitzen und einer verborgenen Zehenkappe aus Stahl.
Marke:  Emma Safety Footwear MM53486341
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15938681
  • 162.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 14-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Wärme- und kälteisoliert
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
41
Schnüre
Mack M
Leder
Stahl
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Mack M Sicherheitsschuhe > Größe:41