Learn More
Fisherbrand™ Reinraumhandschuhe der Klasse 100 (ISO 5)
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
2XL
Beschreibung
- Handschuhe Gütegrad 100
- Farbe:Weiß
- Entspricht den Anforderungen der Glove Norm EN420:2003+A1:2009, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN455 (Teile 1, 2 & 3) & EN374-1:2016
- Puderfrei, latexfrei
- Gerolltes Bündchen
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Frei von umweltschädlichen Stoffen
- Ungiftig
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 5 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN420:2003+A1:2009, die europäische Norm für medizinische Handschuhe EN455 (Teile 1, 2 & 3) & EN374-1:2016 |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | Ja |
AQL | 1,5 |
Farbe | Weiß |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Finger Thickness (English) | 5,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
Latex Free | Ja |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand cleanroom gloves non-sterile Declaration of Conformity
DateigrößeVersion: 47.9 kB
Fisherbrand Certificate of Conformance 2.pdf
DateigrößeVersion: 273.1 kB
Fisherbrand Certificate of Conformance 1 .pdf
DateigrößeVersion: 271.1 kB
Fisherbrand Nitrile Class 100 Cleanroom Non Sterile Gloves DE.pdf
DateigrößeVersion: 67.3 kB
Fisherbrand Nitrile Class 100 Cleanroom Non Sterile Gloves EN.pdf
DateigrößeVersion: 66.6 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reinraumhandschuhe der Klasse 100 (ISO 5) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur