Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit eingelassener Graduierung
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit. Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke:  Azlon CP0025P
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11383574
  • 47.65 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit.Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
  • Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
  • Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
  • Die erhabenen, gegossenen Graduierungen sorgen für dauerhafte Markierungen bei der Messung
  • Die große Tülle erleichtert das Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
±0,5 ml
B
10 Packung
Hexagonal
170 mm
Polypropylen
ISO 6706
20 mm
0.5 ml
6,69 in.
Zylinder ohne Graduierung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit eingelassener Graduierung > Fassungsvermögen:25 ml; Graduierungen:0,5 ml