Learn More
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B mit blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, erhabene Skala, hergestellt aus PP.
Marke: Hirschmann™ 7501170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Erhöhte Skala
- Blaue Graduierung
- Hauptringgraduierung
- Sechskantfuß
Spezifikation
Klasse B | |
Rund | |
Blue | |
170 mm |
Zum Mehrfachgebrauch | |
Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor | |
Hexagonal | |
Graduierter Messzylinder |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B mit blauen Graduierungen > Fassungsvermögen (metrisch) 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur