Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, mit Tülle
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder der Klasse B mit brauner Graduierung sind aus langlebigen DURAN™ Glasrohren gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2200180
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13177929
  • 30.05 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Ausguss, kurze Leitung
  • Braun gefärbte Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
B
± 0,75 ml
Glas
1 ml
Braun
DIN EN ISO 4788
260 mm
Graduierte Messzylinder
100 ml
0.75
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, mit Tülle > Fassungsvermögen: 100 ml; Höhe: 260 mm; braune Graduierungen; sechseckige Glasbuchse