Learn More
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific Artikelnummer.: 15970721
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific
Artikelnummer. 15970721 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
4 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
4 L
Artikelnummer. 15970721
Marke: Thermo Scientific T001044000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Chromplete Produktlinie von Thermo Scientific enthält Reagenzien für gängige Analysen und Trennungen mit der Konsistenz und Präzision, die Sie erwarten. Chromplete Isopropanol eignet sich für HPLC, GC, SFC, TLC, ACS und Spektrophotometrie.
Chromplete Isopropanol erfüllt die analytischen Anforderungen von USP und eignet sich für den Einsatz in:
  • HPLC in Verbindung mit UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- und RI-Detektoren
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pestizidanalyse durch GC oder HPLC
  • UV-Spektrophotometrie
  • Präparative Chromatographie
  • Überkritische Flüssig- und Dünnschichtchromatographie
  • Reaktionen/Analysen, die ACS-Konformität erfordern
  • Extraktions-/Konzentrationsanalysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -90°C
Extinktion ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
CAS Min. % 0.999
Farbe ≤ 5 APHA
Siedepunkt 83°C
Menge 4 L
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Chromplete
Rückstand nach Verdampfung ≤ 1.0 ppm
Hinweise zum Prozentgehalt Minimum, GC-FID
UN-Nummer 1219
Wasser ≤0.05%
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) 99.9%
Güte ACS/GC/HPLC-Gradient/Pestizid/Spektralphotometrie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1885655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT001042500,T001041000,T001044000
Chargennummer1885798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT001042500,T001041000,T001044000
Chargennummer1987384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberT001042500,T001041000,T001044000
Chargennummer2231873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberT001042500,T001041000,T001044000
Chargennummer2242778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberT001042500,T001041000,T001044000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific >