Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Fritte aus Polyethylen
Montieren von SPE-Säulen (Festphasenextraktion), die aus einer Reihe von Zubehör ausgewählt werden. Chromabond™ Polyethylen-Fritten für Polyethelynsäulen werden in verschiedenen Größen angeboten.
Marke: Macherey-Nagel™ 730351
215.15 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zubehör für SPE (Festphasenextraktion)
Für die individuelle Verpackung von SPE-Säulen mit Chromabond™ Adsorptionsmittel
Spezifikation
Polypropylen-Säulen | |
15 ml | |
250/Packung |
Fritte | |
Polyethylen |