Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Fritte aus Polyethylen
Montieren von SPE-Säulen (Festphasenextraktion), die aus einer Reihe von Zubehör ausgewählt werden. Chromabond™ Polyethylen-Fritten für Polyethelynsäulen werden in verschiedenen Größen angeboten.
Marke: Macherey-Nagel™ 730163
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zubehör für SPE (Festphasenextraktion)
Für die individuelle Verpackung von SPE-Säulen mit Chromabond™ Adsorptionsmittel
Spezifikation
Polypropylen-Säulen | |
6 mL | |
250/Packung |
Fritte | |
Polyethylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Fritte aus Polyethylen > Volumen: 6 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur