Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Fritte aus Polyethylen
Montieren von SPE-Säulen (Festphasenextraktion), die aus einer Reihe von Zubehör ausgewählt werden. Chromabond™ Polyethylen-Fritten für Polyethelynsäulen werden in verschiedenen Größen angeboten.
Marke:  Macherey-Nagel™ 730162
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10639581
  • 188.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zubehör für SPE (Festphasenextraktion)
Für die individuelle Verpackung von SPE-Säulen mit Chromabond™ Adsorptionsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen-Säulen
3 mL
250/Packung
Fritte
Polyethylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Fritte aus Polyethylen > Volumen: 3 ml