Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Fritte aus Polyethylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
15 ml
30 mL
45 mL
70 ml
150 mL
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
Zubehör für SPE (Festphasenextraktion)
Für die individuelle Verpackung von SPE-Säulen mit Chromabond™ Adsorptionsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Polypropylen-Säulen |
| Typ | Fritte |
| Volumen (metrisch) | 150 mL |
| Material | Polyethylen |
| Menge | 250/Packung |