Learn More
Chloroform, ACS-Reagenz, Spectro-Gütegrad, ≥99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10547552
Chloroform, ACS-Reagenz, Spectro-Gütegrad, ≥99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10547552
500 ml, EcoSafPak™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10547552
Marke: Thermo Scientific Acros 404635000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3, 64-17-5
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformioMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63.0 °C
Extinktion 0.01 max. bei 290 nm, 0.01 max. bei 400 nm, 0.05 max. bei 270 nm, 0.15 max. bei 260 nm, 0.25 max. bei 255 nm, 1 max. bei 245 nm
Hinweise zur Zersetzung 290 °C
Dichte 1.4800 g/ml
Siedepunkt 61.0 °C
Menge 500 ml
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4443 bis 1.4463
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 1.48
Strukturformel CHCl3
Viskosität 0.56 mPa.s (20 ° C)
Beilstein 01, 61
Fieser 01,130, 08,92, 15,84
Merck Index 15, 2142
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 8 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: mischbar mit Alkohol, Benzol, Ether, Petrolether, Tetrachlorkohlenstoff, Kohlenstoffdisulfid und Ölen, löslich in Aceton
IUPAC-Name Chloroform
Formelmasse 119.38
Reinheit (%) 99.8 %
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number404635000,404630025
ChargennummerA0450347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number404635000,404630025
ChargennummerB0541096B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number404635000,404630025
ChargennummerB0542007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number404635000,404630025
ChargennummerB0542684A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number404635000,404630025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, stabilized with ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chloroform
Name des Produkts
Chloroform, ACS-Reagenz, Spectro-Gütegrad, ≥99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >