Learn More
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.8+ % D, Thermo Scientific Chemicals, stab. mit Silberfolie, 0.03 Vol.-% TMS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10110812
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.8+ % D, Thermo Scientific Chemicals, stab. mit Silberfolie, 0.03 Vol.-% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10110812
500 ml, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10110812
Marke: Thermo Scientific Acros 368655000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-49-6
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 120.375
MDL-Nummer MFCD00000827
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deuteroMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC-Name Trichlor(deuterio)methan
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform-d
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 99.8+ atom% D
Dichte 1,5000g/mL
Deuterium (D) Min. 99,80%
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,01% (coulometrisch)
Menge 500 ml
Schmelzpunkt -64.0°C
Siedepunkt 60.0°C
Strukturformel CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Formelmasse 120.39
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number368651000,368655000
ChargennummerA0465200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2024 Catalog Number368651000,368655000
ChargennummerA0462128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog Number368651000,368655000
ChargennummerA0460945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number368651000,368655000
ChargennummerA0460286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number368651000,368655000
Name des Produkts
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.8+ % D, Thermo Scientific Chemicals, stab. mit Silberfolie, 0.03 Vol.-% TMS, Thermo Scientific Chemicals >