Learn More
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, stabilisiert mit Silberfolie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10264841
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, stabilisiert mit Silberfolie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10264841
500 ml
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 25mL
100 ml
500 ml
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10264841
Marke: Thermo Scientific Acros 351425000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-49-6
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 120.375
MDL-Nummer MFCD00000827
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deuteroMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC-Name Trichlor(deuterio)methan
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform-d
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.8 atom% D
Dichte 1.5000g/mL
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,02% (coulometrisch)
Menge 500 ml
Schmelzpunkt -64.0°C
Siedepunkt 60.0°C
Strukturformel CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Formelmasse 120.39
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number351421000,351420250,351425000
ChargennummerA0467769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number351421000,351420250,351425000
ChargennummerA0467374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number351421000,351420250,351425000
ChargennummerA0467373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number351421000,351420250,351425000
ChargennummerA0466287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number351421000,351420250,351425000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform-d
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, stabilisiert mit Silberfolie, Thermo Scientific Chemicals >