Learn More
Deuteriumoxid, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10255880
Deuteriumoxid, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255880
100 ml
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 mL
100 ml
500 mL
1 l
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10255880
Marke: Thermo Scientific Acros 166301000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-20-0
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 20.03
MDL-Nummer MFCD00044636
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC-Name [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deuterium oxide
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.8 atom % D
Dichte 1.1050 g/ml
Deuterium (D) 99.75 % min.
Brechungsindex 1.328
Relative Dichte 1.105
Viskosität 1.25 mPa.s (20 ° C)
Menge 100 ml
Schmelzpunkt 3.8 °C
Siedepunkt 101.4 °C
Strukturformel D2O
Merck Index 15, 2942
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Formelmasse 20.02
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deuteriumoxid, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >