Learn More
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 % D, Thermo Scientific Chemicals, stabilisiert mit Silberfolie, 1 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10089011
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 % D, Thermo Scientific Chemicals, stabilisiert mit Silberfolie, 1 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10089011
500 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10089011
Marke: Thermo Scientific Acros 368985000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 865-49-6
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 120.375
MDL-Nummer MFCD00000827
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC-Name Trichlor(deuterio)methan
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Chloroform-d
Physikalische Form Amorphes Pulver, Kristalle oder Kristallpulver
Farbe Weiß
Namenshinweis 99.8 atom % D
Dichte 1,5000g/mL
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,02%
Menge 500 ml
Schmelzpunkt -64.0°C
Siedepunkt 60.0°C
Strukturformel CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Formelmasse 120.39
Güte NMR
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog Number368981000,368985000
ChargennummerA0461380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog Number368981000,368985000
ChargennummerA0457915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number368981000,368985000
ChargennummerA0455885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number368981000,368985000
ChargennummerA0452333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number368981000,368985000
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroform-d
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 % D, Thermo Scientific Chemicals, stabilisiert mit Silberfolie, 1 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals >