Learn More
Thermo Scientific™ CHIR-99021, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 468131000
387.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
CHIR-99021 | |
6-[[2-[[4-(2,4-Dichlorphenyl)-5-(5-Methyl-1 H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]ethyl]amino]-3-pyridincarbonitril | |
C22 H18 Cl2 N8 | |
Fest | |
95% |
252917-06-9 | |
100 mg | |
465,34 | |
Reagenz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
344413 | Analysenzertifikat | 09/10/2020 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CHIR-99021, 95 % > 100 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur