Learn More
BUCHI Kartuschen
Marke: BUCHI 044883
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
150 mm | |
Leere Kartusche | |
C-670 Kartuschen zum Verpacken |
Polypropylen | |
50 Fritten zum Verpacken von 25 Kartuschen | |
Bis zu 10 bar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Kartuschen > Abmessungen: 40,0 mm d x 150 mm L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur