Learn More
Caesiumhydroxid-Monohydrat, 96 %; Caesiumcarbonat < 5 %, Thermo Scientific Chemicals
25.63 € - 635.16 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 35103-79-8 |
---|---|
Summenformel | CsH3O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 167.93 |
MDL-Nummer | MFCD00149664 |
InChI-Schlüssel | ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci |
PubChem CID | 23679066 |
SMILES | O.[OH-].[Cs+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11334569
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22480.06 |
5 g |
25.63 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11470657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22480.14 |
25 g |
66.73 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11480657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22480.22 |
100 g |
172.86 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11490657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22480.36 |
500 g |
635.16 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cesium hydroxide monohydrate can be used as a strong electrolyte for the battery and it also can be used as polymerization catalyst. It is also used as a raw materials for manufacturing various cesium salts and Catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenCaesiumhydroxid-Monohydrat kann als starker Elektrolyt für eine Batterie verwendet werden und kann auch als Polymerisationskatalysator verwendet werden. Es wird auch als Rohstoff für die Herstellung verschiedener Cäsiumsalze und Katalysatoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser mit exothermer Reaktion.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Luft, Wasser/Feuchtigkeit.
Chemische Identifikatoren
35103-79-8 | |
167.93 | |
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M | |
23679066 |
CsH3O2 | |
MFCD00149664 | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci | |
O.[OH-].[Cs+] |
Spezifikation
Cesium hydroxide monohydrate | |
35103-79-8 | |
CsH3O2 | |
UN3262 | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci | |
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M | |
Caesium; Hydroxid; Hydrat | |
23679066 | |
96% | |
Air sensitive; Hygroscopic |
205°C to 206°C | |
Cäsiumcarbonat < 5 % | |
MFCD00149664 | |
14,2013 | |
Soluble in water with exothermic reaction. | |
O.[OH-].[Cs+] | |
167.93 | |
167.93 (149.91 Anhydrous) | |
Geruchsneutral | |
1.87 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H302
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KOrrosIVER FESTSTOFF, BASISCH, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 244-344-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK9800000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen