Learn More
Caesiumhydroxid-Monohydrat, 96 %; Caesiumcarbonat < 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470657
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Cesium hydroxide monohydrate can be used as a strong electrolyte for the battery and it also can be used as polymerization catalyst. It is also used as a raw materials for manufacturing various cesium salts and Catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Caesiumhydroxid-Monohydrat kann als starker Elektrolyt für eine Batterie verwendet werden und kann auch als Polymerisationskatalysator verwendet werden. Es wird auch als Rohstoff für die Herstellung verschiedener Cäsiumsalze und Katalysatoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser mit exothermer Reaktion.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Luft, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35103-79-8
Summenformel CsH3O2
Molekulargewicht (g/mol) 167.93
MDL-Nummer MFCD00149664
InChI-Schlüssel ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium hydroxide monohydrate
Schmelzpunkt 205°C to 206°C
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt Cäsiumcarbonat < 5 %
UN-Nummer UN3262
Merck Index 14,2013
Löslichkeitsinformationen Soluble in water with exothermic reaction.
IUPAC-Name Caesium; Hydroxid; Hydrat
Formelmasse 167.93 (149.91 Anhydrous)
Reinheit (%) 96%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 1.87
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium hydroxide monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cesium hydroxide monohydrate